Merck
752614
Sigma-Aldrich
Silicon aluminum oxynitride
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminum silicon nitride oxide, Sialon, Silica aluminum nitride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Al6N6O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
1800 °C (lit.)
SMILES String
O1[Al]2N=[Al]N3[Al]=N[Al]4O[Si]13N([Al]=N2)[Al]=N4
InChI
1S/6Al.N2O2Si.4N/c;;;;;;1-5(2,3)4;;;;/q;;;;2*+1;-2;;;;
InChIKey
UXCKNSFMFVWLRV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ekstrom, T.; Nygren, M.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 75, 259-259 (1992)
Chen, I. W.; Rosenflanz, A.
Nature, 389, 701-701 (1997)
Bandyopadhyay, S.
J. Eur. Ceram. Soc., 17, 929-929 (1997)