Merck
751243
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-bromo-2-chloropyridine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrClN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
127.3-128.4 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(Cl)ncc1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-3-2-9-5(7)1-4(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
MGZWZNBANVSZLM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)