Merck
748722
Sigma-Aldrich
N,N′-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
97%
Synonym(e):
N,N′-Dimethyl-1,2-diaminobenzene
Größe auswählen
1 G
136,00 €
136,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
136,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
136,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.592
Dichte
1.262 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNc1ccccc1NC
InChI
1S/C8H12N2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9-10H,1-2H3
InChIKey
UMAPFAAAQBMYNJ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Erin L Willis et al.
PloS one, 6(7), e21159-e21159 (2011-07-19)
After ovulation, non-pregnant female giant pandas experience pseudopregnancy. During pseudopregnancy, non-pregnant females exhibit physiological and behavioral changes similar to pregnancy. Monitoring hormonal patterns that are usually different in pregnant mammals are not effective at determining pregnancy status in many animals