Merck
748277
Sigma-Aldrich
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methyl-2-butylamine
97%
Synonym(e):
(S)-1-(Diphenylphosphino)-3-methylbutan-2-amine
Größe auswählen
500 MG
226,00 €
226,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
226,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22NP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
226,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.597
Dichte
1.050 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)[C@H](N)CP(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H22NP/c1-14(2)17(18)13-19(15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14,17H,13,18H2,1-2H3/t17-/m1/s1
InChIKey
ZZLCXURCZWQECA-QGZVFWFLSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)