Merck
748250
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-methylthiazole
96%
Synonym(e):
2-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.572
Dichte
1.654 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1csc(Br)n1
InChI
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-4(5)6-3/h2H,1H3
InChIKey
KLFWJAAGXUDNIS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)