Merck
747831
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-1-Methyl-1H-Pyrazol
97%
Synonym(e):
5-Hydroxy-1-methylpyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-114 °C
110-114 °C
SMILES String
Cn1nccc1O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-6-4(7)2-3-5-6/h2-3,7H,1H3
InChIKey
CMXOTACIOGGSNH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)