Merck
674958
Sigma-Aldrich
2-Nitro-5-Pyridin-Boronsäurepinakolester
97%
Synonym(e):
2-Nitro-5-pyridinboronsäure-pinakolester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15BN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(nc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H15BN2O4/c1-10(2)11(3,4)18-12(17-10)8-5-6-9(13-7-8)14(15)16/h5-7H,1-4H3
InChIKey
KEOFPCPNACMWHS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable