Merck
747688
Sigma-Aldrich
Copper(II) trifluoromethanesulfonimide hydrate
Größe auswählen
1 G
143,00 €
143,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
143,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4CuF12N2O8S4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
623.84 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
143,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: copper
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
159-165 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=S(N([Cu]N(S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.O
InChI
1S/2C2F6NO4S2.Cu.H2O/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;;/h;;;1H2/q2*-1;+2;
InChIKey
SOSOQNLWNNNBFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)