Merck
746649
Sigma-Aldrich
Gold-Nanopartikel
150 nm diameter, stabilized suspension in 0.1 mM PBS, reactant free
Synonym(e):
Au-NP, Goldkolloid
Größe auswählen
25 ML
182,00 €
182,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
182,00 €
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
182,00 €
Versandbereit am24. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
nanoparticles
suspension
Konzentration
~3.6E+9 particles/mL
OD
1
Durchmesser
150 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Produkt von CytoDiagnostics, Inc.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.