Merck
745308
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-fluorbenzol -Lösung
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
p-Fluor-benzylazid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6FN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.14
Beilstein:
8403292
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solution
Konzentration
~0.5 M in dichloromethane
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6FN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChIKey
UEQMFQIPTDUPPJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Dermal - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs,Nervous system,Cardio-vascular system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Microwave-assisted benzyne-click chemistry: preparation of 1H-benzo[d][1,2,3]triazoles
Ankatia, H. and Biehl, E.
Tetrahedron Letters, 50, 4677-4682 (2009)