Merck
744069
Sigma-Aldrich
2-Methyltetrahydrofuran
absolute, stored over molecular sieve
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Größe auswählen
250 ML
96,90 €
96,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 ML
96,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
Beilstein:
102448
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
bp:
78-80 °C (lit.)
96,90 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99% (GC)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Qualität
absolute, stored over molecular sieve
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Verunreinigungen
≤0.002% water
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tony W T Bristow et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 25(10), 1794-1802 (2014-08-12)
For on-line monitoring of chemical reactions (batch or continuous flow), mass spectrometry (MS) can provide data to (1) determine the fate of starting materials and reagents, (2) confirm the presence of the desired product, (3) identify intermediates and impurities, (4)