Merck
74328
Sigma-Aldrich
1-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-piperazin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-2-piperazinoethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.26
Beilstein:
105841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.479
SMILES String
CN(C)CCN1CCNCC1
InChI
1S/C8H19N3/c1-10(2)7-8-11-5-3-9-4-6-11/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
LGDNSGSJKBIVFG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)