Merck
743127
Sigma-Aldrich
O-(2-Mercaptoethyl)-O′-methyl-polyethylenglykol
2,000
Synonym(e):
MeO-PEG-SH, Mercaptopolyethylenglykol-monomethylether, PEG-thiol, Polyethylenglykol-2-mercaptoethyl-methylether
Größe auswählen
250 MG
176,00 €
1 G
556,00 €
176,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
176,00 €
1 G
556,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51171641
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Mol-Gew.
average Mw 2,000
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)