Merck
742341
Sigma-Aldrich
1-(Azidomethyl)-4-chlor-benzol -Lösung
~0.5 M in dichloromethane, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
p-Chlor-benzylazid -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.60
Beilstein:
2441922
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (GC)
Form
solution
Konzentration
~0.5 M in dichloromethane
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(CN=[N+]=[N-])cc1
InChI
1S/C7H6ClN3/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-11-9/h1-4H,5H2
InChIKey
JMTPIENQTKMREN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)