Merck
H54409
Sigma-Aldrich
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin
≥99%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(2S,4R)-4-Hydroxy-pyrrolidin-2-carbonsäure, Hyp
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.13
Beilstein:
81441
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
Trans-4-Hydroxy-L-Prolin, ≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Optische Aktivität
[α]25/D −75.6°, c = 1 in H2O
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
273 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
O[C@H]1CN[C@@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4+/m1/s1
InChIKey
PMMYEEVYMWASQN-DMTCNVIQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Trans-4-hydroxy-L-Prolin ist ein Isomer von Hydroxyprolin, das als chiraler Baustein bei der Produktion vieler Arzneimittel wie neuroexzitatorischer Kainoide verwendet wird.
Anwendung
Vielseitiges Reagens zur Synthese von neuroexzitatorischen Kainoiden und antimykotischen Echinocandinen. Es wird auch bei der Synthese von chiralen Liganden für die enantioselektive Ethylierung von Aldehyden eingesetzt.
Sonstige Hinweise
natürliche Komponente von tierischen Proteinen wie Collagen und Elastin
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron Letters, 35, 6163-6163 (1994)
Biosynthesis of trans-4-hydroxyproline by recombinant strains of Corynebacterium glutamicum and Escherichia coli
Yi Y, et al.
BMC biotechnology, 14, 1-8 (2014)
Synthetic Communications, 23, 2691-2691 (1993)
Tetrahedron, 49, 6195-6195 (1993)
Stefan de Vries et al.
Tissue engineering. Part A, 25(11-12), 830-841 (2018-05-10)
Notochordal cells (NCs) reside in the core of the healthy disc and produce soluble factors that can stimulate nucleus pulposus cells (NPCs). These NC-derived factors may be applied in intervertebral disc regeneration for treatment of low-back pain. However, identification of