Merck
741590
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropyl-13C6-amino)ethanol
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
N,N-Diisopropyl-13C6-ethanolamine
About This Item
Lineare Formel:
[(13CH3)213CH]2NCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
liquid
bp
187-192 °C (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])N(CCO)[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C8H19NO/c1-7(2)9(5-6-10)8(3)4/h7-8,10H,5-6H2,1-4H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,7+1,8+1
InChIKey
ZYWUVGFIXPNBDL-UQUYMPKGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)