Merck
741264
Sigma-Aldrich
Potassium 2-fluoropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H2BF4KN2
Molekulargewicht:
203.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
321-326 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
[K+].Fc1ncc(cn1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C4H2BF4N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
InChIKey
NCUUVZSLKMYISK-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)