Merck
739693
Sigma-Aldrich
Potassium oleate-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5 potassium salt
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)7CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213CO2K
Molekulargewicht:
325.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[K+].CCCCCCCC\C=C/[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C18H34O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b10-9-;/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1;
InChIKey
MLICVSDCCDDWMD-IWYAKVAXSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable