Wichtige Dokumente
740071
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
25-Hydroxycalciferol (6,19,19-d3) solution, 25-Hydroxyergocalciferol (6,19,19-d3) solution
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChIKey
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?