Wichtige Dokumente
739626
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) solution
5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
25-Hydroxycholecalciferol (6,19,19-d3) solution, Deuterated 25-hydroxyvitamin D3
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Konzentration
5 μg/mL in ethanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Farbe
colorless
Anwendung(en)
detection
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1/i1D2,12D
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-CMMPNOGOSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
25-Hydroxyvitamin D3 (6,19,19-d3) is a deuterated 25-hydroxyvitamin D3 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?