Merck
573019
Sigma-Aldrich
Ethylencarbonat-d4
98 atom % D, 99% (CP)
Synonym(e):
1,3-Dioxolan-2-one-d4, Deuterated ethylene carbonate
Größe auswählen
1 G
714,00 €
5 G
2.340,00 €
714,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
714,00 €
5 G
2.340,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.13
714,00 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
246 °C
mp (Schmelzpunkt)
34-37 °C
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]C1([2H])OC(=O)OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1D2,2D2
InChIKey
KMTRUDSVKNLOMY-LNLMKGTHSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katie L Browning et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(31), 17356-17365 (2019-07-30)
With the use of in situ neutron reflectometry (NR) we show how the addition of an electronically conductive polymeric binder, PEFM, mediates the solid-electrolyte interphase (SEI) formation and composition on an amorphous Si (a-Si) electrode as a function of the