Merck
737984
Sigma-Aldrich
2,4-Dijodoxazol
97%
Größe auswählen
500 MG
86,80 €
86,80 €
Listenpreis124,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
86,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3HI2NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
86,80 €
Listenpreis124,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-103 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1coc(I)n1
InChI
1S/C3HI2NO/c4-2-1-7-3(5)6-2/h1H
InChIKey
VADMQUDKNXZWFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)