Merck
737534
Sigma-Aldrich
1-Z-2-Piperidone
95%
Synonym(e):
1-N-(Benzyloxycarbonyl)-2-piperidone
Größe auswählen
1 G
35,30 €
35,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
35,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
35,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544
Dichte
1.194 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
phenyl
SMILES String
O=C1CCCCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c15-12-8-4-5-9-14(12)13(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
InChIKey
LKGMGCSFOUSKCR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)