Merck
736163
Sigma-Aldrich
2-Fluorophenol-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
F13C6H4OH
Molekulargewicht:
118.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
bp
171-172 °C/741 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.1 °C (lit.)
Dichte
1.322 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1F
InChI
1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
HFHFGHLXUCOHLN-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)