Merck
277207
Sigma-Aldrich
Kohlenstoff-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
538,00 €
538,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
538,00 €
About This Item
Lineare Formel:
13C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
13.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
538,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
amorphous
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the particle size of this product? Thank you.
    1 Antwort
    1. Unfortunately, the particle size is not determined for this product.
      Hilfreich?