Merck
736066
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoropyridine-2-carbonitrile
97%
Synonym(e):
2-Cyano-3,5-difluorpyridine
Größe auswählen
5 G
53,00 €
53,00 €
Listenpreis106,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
53,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H2F2N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
53,00 €
Listenpreis106,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30-34 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
nitrile
SMILES String
Fc1cnc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C6H2F2N2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChIKey
WLBIFECTHKFYKV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F
Flammpunkt (°C)
90 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)