Merck
735493
Sigma-Aldrich
(R)-1-Boc-3-Pyrrolidin-Carboxylsäure
97%
Synonym(e):
(R)-1-(tert.-Butoxycarbonyl)-3-pyrrolidincarbonsäure, N-Boc-L-β-prolin
Größe auswählen
500 MG
127,00 €
127,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
127,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
127,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -15.0, c = 0.5% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
138-143 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-4-7(6-11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m1/s1
InChIKey
HRMRQBJUFWFQLX-SSDOTTSWSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)