H45353
2-Hydroxy-1-Naphthaldehyd
technical grade
Synonym(e):
1-Formyl-2-hydroxynaphthalene, 1-Formyl-2-naphthol, 2-Hydroxynaphthyl-1-carboxaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
bp
192 °C/27 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1c(O)ccc2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-10-9-4-2-1-3-8(9)5-6-11(10)13/h1-7,13H
InChIKey
NTCCNERMXRIPTR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2