Merck
734004
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
97%
Größe auswählen
500 MG
36,30 €
36,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
36,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
36,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.427
Dichte
1.400 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccnnc1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-1-2-9-10-3-4/h1-3H
InChIKey
RKYLAEZHYUWJRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
187.0 °F
Flammpunkt (°C)
86.11 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)