Merck
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Synonym(e):
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
Größe auswählen
500 MG
58,24 €
58,24 €
Listenpreis83,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
58,24 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
58,24 €
Listenpreis83,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
43-48 °C
Funktionelle Gruppe
nitrile
SMILES String
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
InChIKey
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)