Merck
733741
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphat -Lösung
NMR reference standard, 0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
Größe auswählen
1 PKG
76,80 €
76,80 €
Listenpreis384,00 €Sparen Sie 80%
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
76,80 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5O)3PO
Molekulargewicht:
326.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
76,80 €
Listenpreis384,00 €Sparen Sie 80%
Auf LagerDetails
Weitere Informationen anfragen
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Form
solution
Konzentration
0.0485 M in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
SMILES String
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChIKey
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
31P Empfindlichkeit
Menge
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F
Flammpunkt (°C)
-19 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Davide Savy et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(11), 19958-19970 (2015-11-12)
The molecular composition of water-soluble lignins isolated from four non-food bioenergy crops (cardoon CAR, eucalyptus EUC, and two black poplars RIP and LIM) was characterized in detail, and their potential bioactivity towards maize germination and early growth evaluated. Lignins were
Sin-Ying Koou et al.
Parasites & vectors, 7, 471-471 (2014-10-11)
In Singapore, dose-response bioassays of Aedes aegypti (L.) adults have been conducted, but the mechanisms underlying resistance to insecticides remain unclear. In this study, we evaluated insecticide resistance and its underlying mechanism in field populations of Ae. aegypti adults. Seven
M I Cervera et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 406(27), 6843-6855 (2014-05-16)
An atmospheric pressure chemical ionization source has been used to enhance the potential of gas chromatography coupled with quadrupole time-of-flight (QTOF) mass spectrometry (MS) for screening and quantification purposes in pesticide residue analysis. A screening method developed in our laboratory
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
PloS one, 10(7), e0134042-e0134042 (2015-07-28)
Bioconjugate preparation is a fundamental step for antibody generation and immunoassay development to small chemical compounds. For analytical targets holding in their structure an aryl halogen atom, cross-coupling reactions may be a simple and efficient way to obtain functionalized derivatives;
Boris V Krivoshiev et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(8), 2124-2132 (2015-09-08)
Flame retardants are ubiquitously used chemicals that have been shown to contaminate environments. Toxicological data is largely limited, with little insight into their molecular modes of action that may give rise to their toxic phenotypes. Such insight would aid more