Merck
733717
Sigma-Aldrich
3-(Methyl-d3-thio)propionaldehyde
98 atom % D, 95% (CP)
Synonym(e):
3-(Methyl-d3-mercapto)propionaldehyde
About This Item
Lineare Formel:
CD3SCH2CH2CHO
Molekulargewicht:
107.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
165-166 °C (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])SCCC=O
InChI
1S/C4H8OS/c1-6-4-2-3-5/h3H,2,4H2,1H3/i1D3
InChIKey
CLUWOWRTHNNBBU-FIBGUPNXSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup