Merck
491896
Sigma-Aldrich
Benzonitril-d5
99 atom % D
Synonym(e):
Phenyl-d5-cyanid
Größe auswählen
1 G
168,40 €
168,40 €
Listenpreis842,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
168,40 €
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
168,40 €
Listenpreis842,00 €Sparen Sie 80%
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.528 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.059 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#N)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChIKey
JFDZBHWFFUWGJE-RALIUCGRSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)