Merck
731927
Sigma-Aldrich
1,4-Benzodioxan-6-Essigsäure
97%
Größe auswählen
1 G
34,90 €
34,90 €
Listenpreis69,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
34,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
34,90 €
Listenpreis69,80 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am17. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-78 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)Cc1ccc2OCCOc2c1
InChI
1S/C10H10O4/c11-10(12)6-7-1-2-8-9(5-7)14-4-3-13-8/h1-2,5H,3-4,6H2,(H,11,12)
InChIKey
BVRNERFWPQRVJB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)