Merck
731900
Sigma-Aldrich
3-(4-Bromphenyl)-5-(trifluormethyl)-1H-Pyrazol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H6BrF3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
163-168 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(n[nH]1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H6BrF3N2/c11-7-3-1-6(2-4-7)8-5-9(16-15-8)10(12,13)14/h1-5H,(H,15,16)
InChIKey
IJXYMIRDVATCHK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)