Merck
731676
Sigma-Aldrich
Enalapril-(phenyl-d5) maleate
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24D5H27N2O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
497.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H].OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25)/t14-,16-,17-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D
InChIKey
GBXSMTUPTTWBMN-JOXLCMMUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)