Merck
728926
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-phenylpyrazine
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
171.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
143-148 °C
SMILES String
Nc1cnc(cn1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H9N3/c11-10-7-12-9(6-13-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,11,13)
InChIKey
KJAKXVBZQBPPOB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)