Merck
726966
Sigma-Aldrich
(R)-3-Chlor-α-methylbenzylamin
ChiPros®, produced by BASF, ≥99.0%
Synonym(e):
(R)-1-(3-Chlorphenyl)-ethylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10ClN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.62
Beilstein:
4230572
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Qualität
produced by BASF
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5% (GC)
SMILES String
C[C@@H](N)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C8H10ClN/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6H,10H2,1H3/t6-/m1/s1
InChIKey
DQEYVZASLGNODG-ZCFIWIBFSA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)