Merck
726540
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-Naphthylamin
ChiPros®, produced by BASF, 99%
Synonym(e):
(S)-(+)-1-Amino-Tetralin, (S)-(+)-1-Aminotetralin
About This Item
Lineare Formel:
(C10H11)NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.22
Beilstein:
2360279
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.5% (GC)
99%
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric excess: ≥98.5%
Brechungsindex
n20/D 1.565
bp
250 °C
Dichte
1.010 g/mL at 25 °C
SMILES String
N[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m0/s1
InChIKey
JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Rechtliche Hinweise
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F
Flammpunkt (°C)
112 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chiral amines play an important role in stereoselective organic synthesis. They are used directly as resolving agents, building blocks, or chiral auxiliaries.