726362
4-Brom-benzylchlorid
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Brom-4-(chlormethyl)-benzol, p-Brom-α-chlortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (lit.)
SMILES String
ClCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H6BrCl/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5H2
InChIKey
BSIIGUGKOPPTPZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable