Merck
725080
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-methylpyridin-boran-Komplex
Synonym(e):
(5-Ethyl-2-methylpyridin)-triboran, 5-Ethyl-2-methylpyridin-boran, PEMB
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H14BN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Dichte
0.907 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
B.CCc1ccc(C)nc1
InChI
1S/C8H11N.BH3/c1-3-8-5-4-7(2)9-6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H3
InChIKey
MNMBLEICNIBHKB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Organometallic cross-coupling reactions
  • Reductive amination
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)