Merck
536067
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-mercaptobenzimidazol
96%
Größe auswählen
25 G
74,80 €
74,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
74,80 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
eCl@ss:
32151614
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
74,80 €
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
240-244 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
InChI
1S/C7H7N3S/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-7(11)9-5/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
InChIKey
BXDMTLVCACMNJO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Siffeen Zehra et al.
Journal of fluorescence, 29(4), 1029-1037 (2019-07-22)
A novel coumarin based Schiff base sensor probe 1, was synthesized and structural elucidation was carried out by FTIR, UV-vis, 1H and 13C NMR and MS spectroscopy. The optical properties of the sensor probe were investigated by employing absorption and