Merck
720895
Sigma-Aldrich
5-Brompyridin-2-thiol
95%
Synonym(e):
3-Brom-6-mercaptopyridin
Größe auswählen
1 G
65,30 €
65,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
65,30 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4BrNS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
65,30 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
202-208 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChIKey
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)