Merck
720569
Sigma-Aldrich
4-(trans-2-Carboxyvinyl)phenylboronsäure
Synonym(e):
4-(E-2-Carboxyvinyl)-phenylboronsäure
Größe auswählen
1 G
151,90 €
151,90 €
Listenpreis217,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
151,90 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
151,90 €
Listenpreis217,00 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
187-193 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H9BO4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-6,13-14H,(H,11,12)/b6-3+
InChIKey
IEMLKNHGGSYOMP-ZZXKWVIFSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of nickel thiocyanate pyridylphenylpropenate polymeric complex
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)