Merck
717789
Sigma-Aldrich
[((1R,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethyl)(p-tosyl)amido](p-cymen)ruthenium(II)-Tetrafluorborat
97%
Synonym(e):
RuBF4-(p-cymol)([(R,R)-TS_DPEN]
Größe auswählen
100 MG
56,50 €
56,50 €
Listenpreis113,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
56,50 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H35BF4N2O2RuS
Molekulargewicht:
687.56
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
56,50 €
Listenpreis113,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207-212 °C
SMILES String
F[B-](F)(F)F.C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)N([Ru+])[C@@H]([C@H](N)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C21H21N2O2S.C10H14.BF4.Ru/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;2-1(3,4)5;/h2-15,20-21H,22H2,1H3;4-8H,1-3H3;;/q-1;;-1;+2/t20-,21-;;;/m1.../s1
InChIKey
BMEOXNQRLZPIDE-AGEKDOICSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)