256269
(S,S)-(−)-Hydrobenzoin
99%, optical purity ee: 99% (GLC)
Synonym(e):
(S,S)-(−)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediol, (S,S)-1,2-Diphenylethylen-glykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]24/D −94°, c = 2.5 in ethanol
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
mp (Schmelzpunkt)
148-150 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-16H/t13-,14-/m0/s1
InChIKey
IHPDTPWNFBQHEB-KBPBESRZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Chromatograms
application for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..