Merck
717371
Sigma-Aldrich
(R)-1-[(Sp)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamin
97%
Synonym(e):
(Sp)-1-[(1R)-(1-Aminoethyl)]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24FeNP
Molekulargewicht:
413.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
131-135 °C
Funktionelle Gruppe
amine
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H](N)[C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C19H19NP.C5H5.Fe/c1-15(20)18-13-8-14-19(18)21(16-9-4-2-5-10-16)17-11-6-3-7-12-17;1-2-4-5-3-1;/h2-15H,20H2,1H3;1-5H;/t15-;;/m1../s1
InChIKey
DRBVPPSGNFMTKZ-QCUBGVIVSA-N
Rechtliche Hinweise
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)