Merck
716367
Sigma-Aldrich
5-Hydroxymethyl-2-Methylpyridin
97%
Synonym(e):
(6-Methyl-3-pyridinyl)-methanol, 6-Methylpyridin-3-methanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
123.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.540
mp (Schmelzpunkt)
43-47 °C
SMILES String
Cc1ccc(CO)cn1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-2-3-7(5-9)4-8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
InChIKey
DJCJOWDAAZEMCI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 110 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)