Merck
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanamid-Hydrochlorid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
(S)-2-Aminobutyramid -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
259-263 °C
SMILES String
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
InChIKey
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable