716049
4,4′-Bis(mercaptomethyl)biphenyl
97%
Synonym(e):
[1,1′-Biphenyl]-4,4′-dimethanthiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SCc1ccc(cc1)-c2ccc(CS)cc2
InChI
1S/C14H14S2/c15-9-11-1-5-13(6-2-11)14-7-3-12(10-16)4-8-14/h1-8,15-16H,9-10H2
InChIKey
XFHIDPOTWOFDEM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.